Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 330.0°C |
| Point d’éclair | 162°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N |
| Indice de réfraction | 1.4466 to 1.4486 |
| Afficher plus |