Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Code produit 10224683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10224683 100 ml Flacon poly 100mL
10647633 500 ml Flacon poly 500mL
10467773 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10224683 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2473100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
  • Gagnez du temps et simplifiez la préparation du tampon à l’aide de la solution tampon TBE 1X prête à l’emploi Fisher BioReagents
  • Élimine les désagréments liés à la dilution ou à l’attente de la dissolution de la poudre
  • La solution 1X contient 10 mM de Tris et 1 mM d’EDTA
  • Filtrée et autoclavée - prête à l’emploi
  • Testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Le tampon TE (pH 8,0) est systématiquement utilisé pour la resuspension de l’ADN après précipitation
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA
Note relative au nom Solution 1X, pH 8,0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 7,4 à 8,1
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 5 micron.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TE
Qualité Biologie moléculaire