Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 10X, pH 7,4, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Code produit 11432964
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11432964 100 ml Flacon poly 100mL
10489693 500 ml Flacon poly 500mL
10387033 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432964 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2477100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tris–EDTA (TE) est utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Note relative au nom pH 7.4
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 7.4 to 8.1
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré à l’aide5 d’un filtre de -microns et autoclavé.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Synonyme TE
Qualité Biologie moléculaire