Learn More
Tris-Glycine, 1 solution X (électrophorèse), bioréactifs Fisher
Code produit 11443024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 l
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443024 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443024 Fournisseur Fisher Bioreagents Code fournisseur BP243920
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Ajouter au panier
Tris-Glycine est couramment utilisé comme tampon dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide natif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Glycine
Note relative au nom Solution 1X
CAS 56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
pH 8,3 à 8,5 (1 x soln.)
Quantité 20 l
DNase Non détecté
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Identification Test de réussite
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Non détecté
Qualité Électrophorèse