Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10 X de solution (électrophorèse), Fisher BioReagents™
Code produit 10102823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10102823 4 l Poly CUBE 4L
10051653 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10102823 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13414
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1
Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse)
Tris-Glycine-SDS est couramment utilisé comme tampon dans la SDS-PAGE des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Glycine-SDS
Note relative au nom Solution 10X.
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Quantité 4 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Identification Test de réussite
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TG-SDS
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Base Tris 0,25 M, glycine 1,92 M et 1,0 % (p/v) de SDS.