Learn More
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15893661 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15893661 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15835398 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15855478 1 L Flacon Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15893661 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J22638.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-HCl
Concentration 1M
pH 8
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Poids de la formule 157.6
Qualité Biologie moléculaire