Learn More
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 7,5 / biol. Biol.), Fisher BioReagents™
Code produit 10031793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031793 100 mL Flacon poly 100mL
10573145 500 mL Flacon poly 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10031793 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1757100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 77-86-1 | Formule moléculaire : C4H11NO3 | Poids moléculaire : 121,136 g/mol
Tris Hydrochloride, solution 1M (pH 7,5/Mol. Biol.)
Le Tris est un composant tampon en biologie moléculaire, culture tissulaire et procédures d’électrophorèse. Ces solutions 1M de Tris Hydrochloride au pH 7,5 fournissent des solutions pratiques et hautement purifiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris-HCl
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Hydrochloride
Note relative au nom Solution 1M, pH 7,0, pH 7,5 et pH 8,0
Couleur Sans désignation
Concentration 0,96 à 1,04 M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Qualité Biologie moléculaire