Learn More
Chlorhydrate de tris (petits flocons blancs/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10001223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10001223 1 kg Flacon poly 1kg
10316893 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10001223 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1531
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire
Tris Chlorhydrate est un milieu tampon pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il peut être associé à Tris Base pour simplifier la préparation des tampons Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Absorbance 0,05 max (solution 1M) à 280 nm
Nom chimique ou matériau Tris Hydrochloride
Point de fusion 150 °C
Couleur Blanc
pH 3,5 à 5,0
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
DNase Sans DNase
Formule Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, hydrochlorure
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3·HCl
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.