Learn More
Chlorhydrate de tris (petits flocons blancs/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Description
Pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire
Tris Chlorhydrate est un milieu tampon pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il peut être associé à Tris Base pour simplifier la préparation des tampons Tris.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0,05 max (solution 1M) à 280 nm |
| Nom chimique ou matériau | Tris Hydrochloride |
| Point de fusion | 150 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,5 à 5,0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| DNase | Sans DNase |
| Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris hydrochloride
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.