Learn More
Chlorhydrate de tris, bioréactif ultra pur, J.T.Baker™
Code produit. 15508254 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15508254
Marque: Avantor J.T.Baker 410301
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS Hydrochloride
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Poids de la formule 157.6
Qualité Bioréactif ultra-pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • TRIS HYDROCHLORIDE Ultrapure Bioreagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tris hydrochloride
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.