Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10424521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10424521 500 g Flacon en plastique 500g
10731072 100 g Flacon en plastique 100g
11985281 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10424521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    95.65€ / 500g
    Économisez 21.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Absorbance 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Conditions d’absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Point de fusion >168.5°C
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Réactif ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.