Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10731072
28.66 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Conditions d’absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Point de fusion >168.5°C
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Réactif ACS