Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985281 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10731072 100 g Flacon en plastique 100g
10424521 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11985281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00€
    318.65€ / 2.5kg
    Économisez 70.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Absorbance 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Conditions d’absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Point de fusion >168.5°C
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :550 g/l (25°C).Autres solubilités :79,1 g/l d’éthylène glycol - 26 g/l de méthanol (25°C), 22 g/l d’éthanol à 95 % - 14 g/l de dmf (25°C), 2 g/l d’acétone - 0,5 g/l d’acétate d’éthyle (25°C), 0,05 g/l de chloroforme - <0,05 g/l de ccl4 (25°C)
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Réactif ACS