Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,8 %, pour analyse, de qualité biochimique
Code produit. 10531974 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10531974 5 kg Récipient en plastique 5kg
10513921 100 g Flacon en plastique 100g
10032210 1 kg Flacon en plastique 1kg
3 options
Code produit. 10531974
Marque: Thermo Scientific Chemicals 167620051
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Marron à blanc
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre