Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. p-3737517 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 10205100
Marque: Thermo Scientific Chemicals 140505000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 % et plus , C4H11NO3, numéro CAS-77-86-1, 2-amino-2-hydroxyméthyle propane-1,3-diol, tham, tris, trisamine, base de tris, tampon de tris, tris hydroxyméthyle aminométhane, trizma, trométamol, trométhamine, 2,5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H11NO3
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 500 g
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux