Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochlorure de tris(hydroxyméthyl) aminométhane, solution 1 M, pH 7,4, sans RNase
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | RNAse free |
| CAS | 1185-53-1 |
| Concentration | 1M soln. |
| Formule moléculaire | C4H12ClNO3 |
| pH | 7.4 |
| Numéro MDL | MFCD00012590 |
| Quantité | 250 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |