Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochlorure de tris(hydroxyméthyl) aminométhane, solution 1 M, pH 8,0, sans RNase
Code produit 15445785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445785 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15445785 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60080.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Couleur Incolore
Note relative au nom RNAse free
CAS 1185-53-1
Concentration 1M soln.
Formule moléculaire C4H12ClNO3
pH 8.0
Numéro MDL MFCD00012590
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Informations sur la solubilité Fully miscible with water. Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
CID PubChem 93573