Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochlorure de tris(hydroxyméthyl) aminométhane, solution mère 1 M, pH 8,0
Code produit 15430317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430317 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15430317 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.09€
    76.65€ / 1L
    Économisez 14.44€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Couleur Incolore
CAS 1185-53-1
Concentration 1M stock soln.
Formule moléculaire C4H12ClNO3
pH 8.0
Numéro MDL MFCD00012590
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
CID PubChem 93573