Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochlorure de tris(hydroxyméthyl) aminométhane, qualité biologie moléculaire, plus de 99 %
Code produit 15488679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488679 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488679 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67233.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.63€
    60.65€ / 100g
    Économisez 14.98€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
CAS 1185-53-1
Point de fusion ∽152°C (decomposition)
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5.0
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Numéro MDL MFCD00012590
Beilstein 3675235
Synonyme TRIS hydrochloride; 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
CID PubChem 93573
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire