Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, ultra pur, 99,9 %
Code produit 15446989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446989 1 kg 1kg
15456989 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446989 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65594.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    108.65€ / 1kg
    Économisez 20.89€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme tampon dans les laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire. En analyse chimique, il est utilisé comme étalon primaire pour normaliser les solutions acides. Il agit sur les membranes cellulaires pour augmenter leur perméabilité. Comme alternative au bicarbonate de sodium, il est utilisé dans le traitement de l’acidose métabolique. Il agit comme précurseur dans la préparation de polymères, d’oxazolones et d’oxazolidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylène glycol, le méthanol, l’éthanol, le diméthylformamide, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive, le chloroforme et les solutions alcalines.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TRIS
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Point de fusion 167°C to 172°C
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Couleur Blanc
Densité 1.35
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Beilstein 741883
Merck Index 149772
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.9%