Learn More
Chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tris-HCl, pour la biochimie, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Description
Chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)méthylamine, ‘’Tris-HCl’’, pour la biochimie
Spécification
Specifications
| Point de fusion | 150°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.5 to 5.0 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 157.6g/mol |
| Forme physique | Solide |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction