Learn More
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, « tampon Tris », 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10785341 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785341 1 kg 1kg
10172590 100 g 100g
10528830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785341 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3710/60
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 77-86-1 | Formule moléculaire : C4H11NO3 | Poids moléculaire : 121,136 g/mol
Tris(hydroxyméthyl) méthylamine, « Tris Bother », 99 %, extra pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL 4679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Point de fusion 168,5 °C
Point d’ébullition 219 °C
Couleur Blanc
pH 10.4
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 121,14g/mol