Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maléate, 98 %
Code produit 10677811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677811 25 g Flacon en verre 25g
10721141 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677811 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 264970250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72200-76-1
Formule moléculaire C4H11NO3·C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD00082442
Clé InChI HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Synonyme butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
CID PubChem 16218780
Nom IUPAC 2-amino-2-acide (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ;(Z)-but-2-ènedioïque
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tris-maleate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 104°C to 106°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/10 mL
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.