Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maléate, 98 %
Code produit 10721141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721141 100 g Flacon en verre 100g
10677811 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721141 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 264971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    99.65€ / 100g
    Économisez 18.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72200-76-1
Formule moléculaire C4H11NO3·C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD00082442
Clé InChI HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Synonyme butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
CID PubChem 16218780
Nom IUPAC 2-amino-2-acide (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ;(Z)-but-2-ènedioïque
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-maleate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 104°C to 106°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/10 mL
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine