Learn More
Tampon de migration Tris SDS PAGE, FASTRun, 10X
Code produit. 15596006
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15596006
Marque: Fisher BioReagents BP881500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compatible avec la chimie Tris-Glycine SDS (SDS-PAGE), que vous achetiez des gels préfabriqués ou que vous versez vos propres gels de polyacrylamide (PYO)
  • Diminuez le temps que vous passez à attendre que vos gels SDS PAGE finissent par plus de 70 % tout en fournissant une clarté comparable ou meilleure sur les tampons traditionnels
  • La nouvelle chimie des tampons vous offre une meilleure résolution, nécessitant ainsi moins de compositions de gel TG pour résoudre complètement une protéine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 151-21-3
Couleur Incolore à jaune
Plage de pH 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Forme Liquide
Pureté ou qualité Électrophorèse des protéines
Quantité 500 ml