Learn More
Tris(triméthylsilyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174780 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
10667504 25 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291060025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1873-77-4
Formule moléculaire C9H28Si4
Poids moléculaire (g/mol) 248.66
Numéro MDL MFCD00077893
Clé InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl)silane
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 mL
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Formule linéaire ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Point d’éclair 55°C
Merck Index 15, 9934
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 248.66
Pourcentage de pureté 96%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4890 to 1.491
Gravité spécifique 0.8
Densité 0.8000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.