Learn More
Tris(triméthylsilyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10667504 25 mL Flacon en verre -
10174780 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291060250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1873-77-4
Formule moléculaire C9H28Si4
Poids moléculaire (g/mol) 248.66
Numéro MDL MFCD00077893
Clé InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl)silane
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 25 mL
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Formule linéaire ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Point d’éclair 55°C
Merck Index 15, 9934
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 248.66
Pourcentage de pureté 96%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4890 to 1.491
Gravité spécifique 0.8
Densité 0.8000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.