Learn More
Tris(triméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tris(trimethylsilyl)silane is used in hydrosilylations of carbonyls, radical reactions, reductions of acid chlorides, and carbon-halogen bonds. It acts a mediator of radical reactions and considered to be a nontoxic substitute for tri-n-butylstannane in radical reactions. It forms complexes with transition metals and main group elements. Further, it is utilized in carbon-carbon bond forming reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tris(triméthylsilyl)silane est utilisé dans les hydrosilylations des carbonyles, les réactions radicales, les réductions des chlorures acides et les liaisons carbone-halogène. Il agit comme médiateur de réactions radicalaires et est considéré comme substitut non toxique du tri-n-butylstannane dans les réactions radicalaires. Il forme des complexes avec des métaux de transition et des éléments de groupes principaux. De plus, il est utilisé dans les réactions de formation de liaison carbone-carbone.
Solubilité
Miscible avec le pentane, l’éther, le toluène et le tétrahydrofurane. Peu miscible avec l’acétone et l’acétonitrile. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 82°C to 84°C (12mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Tris(trimethylsilyl)silane |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1923953 |
| Point d’éclair | 55°C (131°F) |
| Merck Index | 14,9757 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 248.67 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tris(trimethylsilyl)silane
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(trimethylsilyl)silane