Description
- Fournit des résultats rapides et fiables
- Affiche trois couleurs différentes pour chaque unité de pH complète
- Spécialement équipé d’une protection hydrophobe entre différents indicateurs
- Longueur : 5 m
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 1 à 11 |
| Format | Rouleau |
| À utiliser avec (application) | Pour une lecture des plus précises, ces papiers affichent trois couleurs différentes pour chaque unité de pH entière |
| Graduations | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Comprend | 1 rouleau, 5 m de long |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier à pH |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Largeur (métrique) | 10 mm |