Learn More
Medline Scientific™ Microscopes composés trinoculaires Triton II
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire, incliné à 30°
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête optique trinoculaire, inclinée à 30°
- Réglage de la distance interpupillaire de 48 à 75 mm
- Oculaire 10x / grand champ 22 mm
- Lentille de condenseur pivotant, champ clair NA 1,25
- Éclairage soit halogène 50 W avec diaphragme de champ intégré soit 100 W
- Livré avec 1 ampoule de rechange, filtre bleu, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, housse de protection et manuel d’instructions
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Lentille de condenseur pivotant, champ clair NA 1,25 |
| Eyepiece | Paire WF10X/22 mm |
| Type de tête | Trinoculaire, incliné à 30° |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Types d’objectifs | Correction de l’infini du plan électronique |
| Comprend | 1 ampoule de rechange, filtre bleu, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, housse de protection et manuel d’instructions |
| Couvre-nez | Sextuple inversé et tournant grâce à la butée à déclic |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |