Learn More
Triton™ X-100, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Description
Pour la solubilisation et la perméabilisation des membranes
Ce détergent non ionique est utilisé pour solubiliser les membranes, perméabiliser les membranes eucaryotes non fixées. Il est un composant des tampons de lyse pour l’extraction de l’ADN.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune transparent |
| CAS | 9002-93-1 |
| Formule moléculaire | C34H62O11 |
| Poids de la formule | 646,86 g/mol |
| Quantité | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Triton X-100
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.