Learn More
Triton™ X-114, MP Biomedicals™
Code produit. 11466361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11466361
Marque: MP Biomedicals 0219397180
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Triton™ X-114 is a surfactant used in industrial and household detergent applications and in emulsifying agents.
  • Point de trouble bas 23°C
  • Aux temps au-dessus du point de trouble, les solutions détergentes se séparent en phases aqueuses et enrichies de détergent
Application :
Pour une utilisation dans :
  • les applications industrielles et les détergents domestiques
  • les agents émulsifiants
Elles sont utilisées dans presque tous les types de liquide, de pâte et de composé de nettoyage en poudre, allant des produits industriels forts aux détergents doux pour tissus délicats
Les surfactants sont des ingrédients importants des mélanges d’émulsifiants primaires dans la fabrication :
  • les polymères d’émulsion
  • les stabilisants dans des polymères de latex
  • les émulsifiants pour concentrés d’émulsion agricole
  • les poudres mouillables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9036-19-5
Synonyme Octylphenoxypoly (ethoxyethanol), Alkylphenol hydroxypolyethylene, (1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, tert-octylphenoxypoly (ethoxyethanol)
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-114
Couleur Jaune clair
Forme physique Liquide
Densité 8.8 lb./gal
Quantité 100 mL
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.054 g/ml
Formule moléculaire (C2H4O)x · C14H22O (x= 7-8)
Poids moléculaire (g/mol) 294.435 g/mol
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.