Learn More
Eurofins DiscoverX TrkA Protein, Active
Description
Three tyrosine kinase receptors, designated TRKA, TRKB and TRKC, have been identified that selectively bind NGF, BDNF and NT-3, respectively; NT-4/5 also binds to the TRKB receptor. NGF binds to their specific TRK receptor to stimulate intracellular signaling pathways leading to specific protein phosphorylations and differential gene inductions. TRKA (High affinity nerve growth factor, TRK1 transforming tyrosine kinase protein, p140-TrkA, Trk-A) receptor kinases engage the activation of a branched proto-oncoprotein signaling pathway involving Shc, Src, Ras, Raf, mitogen-activated protein kinase, and other downstream effectors. Inhibitors of TRKA may be useful in the treatment of cancer.
GenBank NM_002529
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 8.5 (at 4°C), 300 mM NaCl, 5% glycerol, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 41 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥66% |
| Protéine | TRKA, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.