missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TRMU Recombinant Protein Antigen

Code produit 18674579 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18674579 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18674579 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP268574PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 55687
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 33 kDa
Quantité 100 μl
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène EC 2.8.1, EC 2.8.1.-, FLJ10140, mitochondrial 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate-methyltransferase, mitochondrial tRNA-specific 2-thiouridylase 1, MTO2 homolog, MTO2 mgC99627, MTU1, TRMT, TRMT1, tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase, tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase, TRNT1
Symbole de gène(s) TRMU
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68574. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine TRMU
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.