Learn More
Troemner™ Kits de poids de précision métrique en alliage 8, UltraClass avec certificat NVLAP
Artikelnummer. p-4394868
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Poids (métrique):
10 mg à 100 g
missing translation for 'unitSize'
1 kit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17812012
missing translation for 'mfr': Troemner™ 30390149
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Faible sensibilité magnétique, uniformité et haute résistance à la corrosion
Conçu pour vos applications de pesée les plus exigeantes. Les poids de précision analytique répondent ou dépassent les spécifications définies dans la norme ANSI/ASTM E617.
  • Utilisé dans des environnements extrêmement stables
  • Les poids de 1 à 500 mg sont des éléments en une seule pièce sans cavité de réglage avec une extrémité tournée vers le haut pour faciliter la manipulation
  • Les kits de poids 1 mg-500 g sont fournis dans un étui en polycarbonate de haute qualité
  • Les kits de poids où le plus grand poids est de 1 kg et plus sont fournis dans un étui en chêne avec doublure en feutre
  • Chaque étui en polycarbonate est placé dans son propre compartiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Kit de poids d’analyse métrique moyen
Certifications/Conformité NVLAP, ISO9001
Classification UltraClass
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 10 mg à 100 g
Poids 100 g, 50 g, (2)20 g, 10 g, 5 g, (2)2 g, 1 g, 500 mg, (2)200 mg, 100 mg, 50 mg, (2)20 mg, 10 mg
Comprend Poids cylindrique : 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g, poids de tôle : 500 mg, 2 x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, étui en polycarbonate
Quantité 17/kit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt