Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau)
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 1020 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 950 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 480 mm x 800 mm x 950 mm ; plateau 435 mm x 615 mm
Couleur:
Gris clair
Noir
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cadre en aluminium avec poignées à chaque extrémité
- Disponible en format à deux ou trois plateaux
- Sur roulettes pour une meilleure maniabilité
- Disponible en gris clair ou en noir
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau) |
| Capacité de charge (métrique) | 180 kg (Overall) |
| Matériau | Aluminum Frame, Polypropylene Trays |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Matériau de l’étagère | Polypropylène |
| Type de roue | Roulettes bloquantes |