Learn More
HUBER Chariots
Code produit. 10129644
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CC-405
Pour CC-410 wl
Pour CC-415, CC-505, CC-508, CC-805
Pour K20, K25
Pour Ministat 125/125 W
Pour Ministat 230/230 W
Pour Ministat 240/240 W
Pour Unistat 405/w + 405/w
Pour Unistat 705, 705 W, 410 W
T305/HT/wHT
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10129644
Marque: HUBER 9392
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Support à roulettes
  • Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec freins
  • En standard sur 8524B, 8524D, 85463 et 85464 et en supplément sur les cryothermostats ci-dessous
  • Support à roulettes pour cryothermostat 8523Y.
Spécification
Type Chariot
À utiliser avec (équipement) Pour Unistat 405/w + 405/w