Learn More
Trolox, MedChemExpress
Code produit. 16446097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Code produit. 16446097
Marque: Medchem Express HY101445
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox
CAS 53188-07-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.