Learn More
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10782831 5 g Flacon en verre 5g
10454155 1 g Flacon en verre 1g
10002910 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53188-07-1 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53188-07-1
Formule moléculaire C14H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Numéro MDL MFCD00006846
Clé InChI GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
CID PubChem 40634
ChEBI CHEBI:82625
Nom IUPAC 6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyl-3,4-dihydrochromène-2acide-carboxylique
SMILES CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox*
Note relative au nom 97%
Point de fusion 187.0°C to 194.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18, V,7, 335
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trolox
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.