Learn More
Trométhamine, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tromethamine |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 121.14 |
| Qualité | Multiofficinal / USP |