Learn More
Skytec™ Gants de sécurité Tromso
Code produit 30274600 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274600 Standard 10 paires
30274559 Moyen 10 paires
30274528 Grande 10 paires
30274594 XL 10 paires
30274630 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274600 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00026FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.83€
    90.12€ / 10 paires
    Économisez 42.71€
    32% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Gant léger doublé en polaire avec un revêtement en nitrile microporeux respirant offrant une excellente adhérence par temps sec et humide.
  • Gant isolant fin et flexible avec revêtement intégral en nitrile
  • Complètement trempé
  • Doublure en polaire douce pour plus de confort par temps froid
  • Un revêtement durable et léger assure la longévité du gant dans les applications abrasives
  • Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F
  • Revêtement ultrafin pour une sensibilité tactile maximale
  • Bonne adhérence sur sol mouillé et sec
  • Émission de particules minimisée
  • La finition antimicrobienne désinfectée offre une fraîcheur supplémentaire.
  • Ajustement parfait pour une sensation seconde peau.
  • Fonctionnalités tactiles permettant l'utilisation avec des appareils à écran
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016 : Coupe A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Structure Maille sans coutures
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Finition externe Rugueux
Hand Ambidextres
Matériau Nylon, Acrylique
Type de produit Gants isolés
Dimensions Standard
Température (impériale) max. 212°F
Temperature (Metric) Max 100°C
Longueur (métrique) 230 mm