Description
- Gant fin et flexible entièrement enduit et isolé avec haute protection contre les coupures
- Résistance à la coupure : Niveau F / ANSI A6
- Mousse de nitrile entièrement imprégnée permettant une bonne adhérence par temps sec et humide.
- Doublure en polaire douce pour plus de confort par temps froid
- Un revêtement durable et léger assure la longévité du gant dans les applications abrasives
- Bon 360° respirabilité
- Revêtement ultrafin pour une sensibilité tactile maximale
- Fonctionnalités tactiles permettant l'utilisation avec des appareils à écran
- Émission de particules minimisée
- La finition antimicrobienne désinfectée offre une fraîcheur supplémentaire.
- Ajustement parfait pour une sensation seconde peau.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'°à 250 °C / 482 °F pendant une courte période (15 secondes max.)
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016 : Taille A6, Ponction 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir, orange |
| Finition externe | Rugueux |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants résistants au froid |
| Dimensions | Standard |
| Température (impériale) max. | 482 °F |
| Temperature (Metric) Max | 250°C |
| Afficher plus |