Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tropaeolin O |
| Merck Index | 14,9775 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol |
| Poids de la formule | 316.27 |
| Couleur | Marron à orange |
| Quantité | 10 g |
| Forme physique | Poudre |