Learn More
Tropicamide, LoGiCal
Code produit 30462193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462193 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462193 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0601.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tropicamide
CAS 1508-75-4
Noms d’analytes ou de composants Tropicamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Nom IUPAC N-éthyl-3-hydroxy-2-phényl-N-(pyridin-4-ylméthyl)propanamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 284.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 284,1525 g/mol