Learn More
Tropicamide, Mikromol™
Code produit 17994276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17994276 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0601.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tropicamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropicamide
CAS 1508-75-4
Noms d’analytes ou de composants Tropicamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Nom IUPAC N-éthyl-3-hydroxy-2-phényl-N-(pyridine-4-ylméthyl)propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 284.35
Quantité 250 mg
Poids de la formule 284,1525 g/mol