Learn More
Tropifexor, MedChemExpress
Code produit. 16436827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16436827
Marque: Medchem Express HY107418
MedChemExpress Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropifexor
CAS 1383816-29-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H25F4N3O5S
Quantité 5 mg
Synonyme LJN452
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 80.66 mg/mL (133.64 mM)
SMILES FC(F)(F)OC(C=CC=C1)=C1C2=NOC(C3CC3)=C2CO[C@@H]4C[C@H]5N(C6=NC7=C(F)C=C(C(O)=O)C=C7S6)[C@H](CC5)C4
Poids moléculaire (g/mol) 603.58
Poids de la formule 603.58
Pourcentage de pureté 98.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.