Learn More
Tropisetron, MedChemExpress
Code produit. p-200096123
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16458076
Marque: Medchem Express HYB0072
MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropisetron
Forme physique Solid
CAS 89565-68-4
Couleur Orange
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20N2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme SDZ-ICS-930 free base
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Poids moléculaire (g/mol) 284.35
Poids de la formule 284.35
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.