Learn More
Tropolone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413684
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11413684
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11299.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif sensible pour les sucres réducteurs. Composé aromatique non benzénoïde, réactif pour la préparation d’hétérocycles et de complexes fusionnés de Ga(III) et In(III).
Tropolone is a sensitive reagent for reducing sugars. A non-benzenoid aromatic compound, Reagent for the preparation of fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-75-5
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00004158
Clé InChI MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
CID PubChem 10789
ChEBI CHEBI:79966
Nom IUPAC 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropolone
Point de fusion 50°C to 55°C
Point d’ébullition 115°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 1904978
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.