Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de troponine T (TNNT1) humaine
Code produit. 15465163
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15465163
Marque: Invitrogen™ EHTNNT1
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA quantitates Hu TNNT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNT1. Principle of the method The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est la sous-unité de liaison de la tropomyosine du complexe de la troponine, qui se trouve sur le filament mince des muscles striés et régule la contraction musculaire en réponse aux altérations de la concentration d’ions de calcium intracellulaire. Des mutations dans ce gène ont été associées à la cardiomyopathie hypertrophique familiale et à la cardiomyopathie dilatée. Les transcriptions pour ce gène subissent un épissage alternatif complexe qui résulte en de nombreuses isoformes fonctionnellement distinctes. Cependant, la nature pleine longueur de certaines de ces variantes n’a pas encore été déterminée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P13805
Plage de dosage 0,391-25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,35 ng
Plage d’étalonnage 0,35 ng/ml à 25 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : ADAM-9 humain, angiopoïetine 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, cathepsine L, CD200, CD97, chemérine, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, galectine-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, kallicréine 14, légumaine, LOX-1, MBL, néprilysine, Notch-1, NOV, ostéoactivine, PD-1, PGRP-5, serpine A4, sFRP-3, thrombomoduline, TLR2, TRAIL R1, WIF-1.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7138
Symbole de gène(s) ANM,NEM5,STNT,TNT,TNTS
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Recherches cardiovasculaires
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme ANM, NEM5, STNT, TNT, TNTS
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min