Learn More
3M™ Nettoyeur Trouble-Shooter, aérosol
Click to view available options
Volume (métrique):
600 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Nettoie les colorations difficiles dans des zones difficiles à atteindre
- Application facile avec buse de direction
- Adhère sur surfaces verticales sans égoutter
- À utiliser avec le système de nettoyage 3M™ Doodlebug™ pour obtenir de meilleurs résultats
Spécification
Spécification
| Type de produit | Décapeur pour sol |
| Forme | Aerosol |
| Description | plus propre |
| À utiliser avec (application) | Élimine les accumulations de sols lourds, de paraffine ou de finition du sol des surfaces dures |
| À utiliser avec (équipement) | Système de nettoyage 3M™ Doodlebug™ |
| Volume (métrique) | 600 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3M TroubleShooter Baseboard Stripper
- Dangers
- Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-butoxyethanol, petroleum gases, isobutane, 2-aminoethanol,propane, alcohols C12-15 ethoxylated
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.